Learn More
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Racks
Codice prodotto. 15599004 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 mL
50 mL
N. di posizioni:
17
50
Colore:
Pink
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15599004
Centrifuge tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for centrifuge tubes
*Color subject to change
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 15 mL
Capacità provette 15 mL
Product Type Centrifuge Tube Rack
Colore Pink
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multitube vortexer
N. di posizioni 50