Descrizione
Test tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for test tubes
Specifica
Specifica
| Capacità | Tubes |
| Dimensioni provetta | 13 mm |
| Product Type | Test Tube Rack |
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisher Scientific MultiTube Vortexer |
| N. di posizioni | 50 |