Learn More
Fisherbrand™ Calcolatrice scientifica tascabile
Codice prodotto. 11704416 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
11704416 Digitale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11704416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.50€
    23.78€ / pezzi 1
    Risparmia 4.72€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria di riserva e istruzioni
Per calcoli di routine virtuali eseguiti in laboratori scientifici, incluse radici quadrate, percentuali e potenze.
Ideale per quasi tutti i calcoli di routine eseguiti nei laboratori scientifici, tra cui radici quadrate, percentuali ed elevamento a potenza
Esegue più di 50 funzioni, incluse funzioni scientifiche, matematiche, comuni/iperboliche trigonometriche, logaritmi/logaritmi naturali, potenze, radici quadrate, numeri reciproci, numeri fattoriali, percentuali, esadecimali, generazione di numeri casuali e conversione gradi/decimali.
  • Le funzioni statistiche includono la deviazione standard, la media, la somma di quadrati, la somma di dati e molto altro
  • Tasti in rilievo grandi, facili da utilizzare e LCD di facile lettura, con altezza di 0.25 poll. (0.6cm), 10 cifre, con esponente a due cifre
  • Tre tasti di memoria e “Forever Memory” per memorizzare i dati quando l’unità è spenta
  • Funzione di spegnimento automatico che garantisce una maggiore durata della batteria
Order Info
Dimensioni: 5 L x 3 P x 0.5 pollici A (12.7 x 7.6 x 1.3 cm). Peso netto: 1.5 once (43 g)
Specifications
Product Type Scientifico, tascabile
Tipo di display Digitale
Tasti funzione Funzioni scientifiche, matematiche, comuni/iperboliche trigonometriche, logaritmi/logaritmi naturali, potenze, radici quadrate, numeri reciproci, numeri fattoriali, percentuali, esadecimali, generazione di numeri casuali e conversione gradi/decimali
Tastierino Tasti rialzati
Memoria 3 tasti
Dimensioni (L x P) 5,0 x 3,0in.
Altezza (sistema imperiale) 0.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 1.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 pollici
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Peso (sistema imperiale) 1.5 once
Peso (sistema metrico) 42.5 g
Da utilizzare con (applicazione) Esegue più di 50 funzioni scientifiche
Include Batteria di riserva e istruzioni