Learn More
Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm
Codice prodotto. 11752263 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico):
325 mm
330 mm
335 mm
340 mm
345 mm
Intervallo di gravità specifica:
0.640 to 0.710
0.700 to 0.770
0.760 to 0.830
0.820 to 0.890
0.880 to 0.950
0.94 - 1.01
1 - 1.07
1.060 to 1.130
1.120 to 1.190
1.240 to 1.310
1.300 to 1.370
1.360 to 1.430
1.420 to 1.490
1.48 to 1.55
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Certificazione/Conformità Lunghezza (sistema metrico) Intervallo di gravità specifica Dimensione della confezione
11752263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 0.760 to 0.830 Pezzo
11742263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.700 to 0.770 Pezzo
11772263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.880 to 0.950 Pezzo
11782263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 325 mm 0.94 - 1.01 Pezzo
11762263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 0.820 to 0.890 Pezzo
11772273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 335 mm 1.120 to 1.190 Pezzo
11702273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.060 to 1.130 Pezzo
11792273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.240 to 1.310 Pezzo
11722283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.420 to 1.490 Pezzo
11702283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.300 to 1.370 Pezzo
11732283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.48 to 1.55 Pezzo
11712283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.360 to 1.430 Pezzo
11950364 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.640 to 0.710 Pezzo
11792263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1 - 1.07 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11752263
Spedizione stimata: 21-12-2026
Precision Specific Gravity Hydrometers, 325 to 345 mm deliver high-accuracy specific gravity measurements with 0.001 divisions. Individually serialized and calibrated to ASTM E126/E100.
Requires 275mL liquid volume for submersion.
  • Precision hydrometers for specific gravity/density determinations; 325-345 mm length (model dependent)
  • Fine 0.001 scale divisions for improved resolution
  • Individually serialized for traceability
  • Accuracy meets or exceeds ASTM E100; calibrated per ASTM E126
  • Models available with optional 3-point certification (where offered)
  • Requires approximately 275 mL sample volume; compatible with 08-530E or 08-530K cylinders (sold separately)
Order Info
È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.
Certifications
Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Tipo Precision Specific Gravity Hydrometer
Incrementi 0.0005
Certificazione/Conformità NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 350 mL Borosilicate Glass Cylinder
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con (applicazione) Specific Gravity Measurement
Intervallo di gravità specifica 0.760 to 0.830
Volume (sistema metrico) 275 mL