Learn More
Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Requires 275mL liquid volume for submersion.
- Precision hydrometers for specific gravity/density determinations; 325-345 mm length (model dependent)
- Fine 0.001 scale divisions for improved resolution
- Individually serialized for traceability
- Accuracy meets or exceeds ASTM E100; calibrated per ASTM E126
- Models available with optional 3-point certification (where offered)
- Requires approximately 275 mL sample volume; compatible with 08-530E or 08-530K cylinders (sold separately)
Order Info
È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.
Certifications
Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Specifica
| Tipo | Precision Specific Gravity Hydrometer |
| Incrementi | 0.0005 |
| Certificazione/Conformità | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 340 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 350 mL Borosilicate Glass Cylinder |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Specific Gravity Measurement |
| Intervallo di gravità specifica | 0.880 to 0.950 |
| Volume (sistema metrico) | 275 mL |