Learn More
Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm
Codice prodotto. 11792263 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico):
325 mm
330 mm
335 mm
340 mm
345 mm
Intervallo di gravità specifica:
0.640 to 0.710
0.700 to 0.770
0.760 to 0.830
0.820 to 0.890
0.880 to 0.950
0.94 - 1.01
1 - 1.07
1.060 to 1.130
1.120 to 1.190
1.240 to 1.310
1.300 to 1.370
1.360 to 1.430
1.420 to 1.490
1.48 to 1.55
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Certificazione/Conformità Lunghezza (sistema metrico) Intervallo di gravità specifica unitSize
11792263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1 - 1.07 Pezzo
11742263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.700 to 0.770 Pezzo
11752263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 0.760 to 0.830 Pezzo
11772263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.880 to 0.950 Pezzo
11782263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 325 mm 0.94 - 1.01 Pezzo
11762263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 0.820 to 0.890 Pezzo
11772273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 335 mm 1.120 to 1.190 Pezzo
11702273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.060 to 1.130 Pezzo
11792273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.240 to 1.310 Pezzo
11722283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.420 to 1.490 Pezzo
11702283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.300 to 1.370 Pezzo
11732283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.48 to 1.55 Pezzo
11712283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.360 to 1.430 Pezzo
11950364 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.640 to 0.710 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11792263
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires 275mL liquid volume for submersion.
  • Use Cylinder 08-530K, available separately
  • Permanently marked with individual serial numbers
  • Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications
  • Calibrated according to ASTM E 126 specifications
  • With divisions of 0.001
  • Use Cylinder 08-530E, available separately
Order Info
È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.
Certifications
Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Incrementi 0.0005
Certificazione/Conformità NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cilindro in vetro borosilicato da 350 ml
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con (applicazione) Specific Gravity Measurement
Intervallo di gravità specifica 1 - 1.07
Volume (sistema metrico) 275 mL