Learn More
Fisherbrand™ Sonde per disintegratore a ultrasuoni modello 50 e 120
Codice prodotto. 12911181 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 to 50 mL
Da 0.2 a 5 ml
Da 0.5 a 15 ml
Diametro (sistema metrico):
0.17 cm
0.3 cm
0.63cm
Ampiezza:
120 μm maximum
180 μm
200 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Ampiezza unitSize
12911181 Da 0.5 a 15 ml 0.3 cm 180 μm Pezzo
12921181 Da 0.2 a 5 ml 0.17 cm 200 μm Pezzo
12931181 10 to 50 mL 0.63cm 120 μm maximum Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12911181
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Image shows (left to right): 4423, 4422, 4435.
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per l'uso con i disintegratori a ultrasuoni modello 50 e modello 120.
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni modello 50 e 120
Specifica
Ampiezza 180 μm
Product Type Sonda
Intervallo volume (sistema metrico) Da 0.5 a 15 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.125 in. (1/8 in.)
Diametro (sistema imperiale) punta 1/8 pollici
Diametro (sistema metrico) 0.3 cm
Diametro (sistema metrico) punta 3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disintegratore a ultrasuoni modello 50 e 120
Quantità confezione 1 probe