Learn More
Fisherbrand™ Sonde per disintegratore a ultrasuoni modello 500 e 700
Codice prodotto. 12911171 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
Da 10 a 250 ml
Da 25 a 500 ml
Da 50 a 1000 ml
Diametro (sistema metrico) punta:
13 mm
19 mm
25 mm
Include:
Puntale di ricambio
Sonda
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) punta Include Dimensione della confezione
12911171 Da 10 a 250 ml 13 mm Sonda Pezzo
12921171 Da 10 a 250 ml 13 mm Puntale di ricambio Pezzo
12971161 Da 25 a 500 ml 19 mm Puntale di ricambio Pezzo
12981161 Da 25 a 500 ml 19 mm Sonda Pezzo
12991161 Da 50 a 1000 ml 25 mm Sonda Pezzo
12901171 Da 50 a 1000 ml 25 mm Puntale di ricambio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12911171
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Standard 1/2 in. probe (Cat. No. FB4220)
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per l'uso con i disintegratori a ultrasuoni modello 500 e modello 700.
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Specifica
Ampiezza 120 μm
Product Type Sonda
Intervallo volume (sistema metrico) Da 10 a 250 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) punta 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Diametro (sistema metrico) punta 13 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per liquidi con bassa tensione superficiale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disintegratore a ultrasuoni
Include Sonda
Stile punta Solid