Learn More
Fisherbrand™ Sonde per disintegratore a ultrasuoni modello 500 e 700
Codice prodotto. 12921171 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
Da 10 a 250 ml
Da 25 a 500 ml
Da 50 a 1000 ml
Diametro (sistema metrico) punta:
13 mm
19 mm
25 mm
Include:
Puntale di ricambio
Sonda
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) punta Include Dimensione della confezione
12921171 Da 10 a 250 ml 13 mm Puntale di ricambio Pezzo
12971161 Da 25 a 500 ml 19 mm Puntale di ricambio Pezzo
12981161 Da 25 a 500 ml 19 mm Sonda Pezzo
12991161 Da 50 a 1000 ml 25 mm Sonda Pezzo
12901171 Da 50 a 1000 ml 25 mm Puntale di ricambio Pezzo
12911171 Da 10 a 250 ml 13 mm Sonda Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12921171
Spedizione stimata: 05-01-2027
Add to basket
Add to basket
Requires
Standard 1/2 in. probe (Cat. No. FB4220)
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per l'uso con i disintegratori a ultrasuoni modello 500 e modello 700.
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Specifications
Ampiezza 120 μm
Product Type Sonda
Intervallo volume (sistema metrico) Da 10 a 250 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) punta 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Diametro (sistema metrico) punta 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disintegratore a ultrasuoni
Include Puntale di ricambio
Stile punta Replaceable tip