Learn More
Fisherbrand™ Sonde per disintegratore a ultrasuoni modello 500 e 700
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Ampiezza | 30 μm |
| Product Type | Sonda |
| Intervallo volume (sistema metrico) | Da 50 a 1000 ml |
| Diametro (sistema imperiale) | 1 in. |
| Diametro (sistema imperiale) punta | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 2.54 cm |
| Diametro (sistema metrico) punta | 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per liquidi con bassa tensione superficiale |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Disintegratore a ultrasuoni |
| Include | Sonda |
| Vedi altri risultati |