Learn More
Fisherbrand™ Agitatori magnetici RT Basic
Codice prodotto. 15356607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
4 l
25 kg
Dimensioni (L x P x A):
7.28 x 7.28 x 2.56 in (185 x 185 x 65 mm)
9.06 x 9.06 x 2.56 in (230 x 230 x 65 mm)
Tipo di spina:
Cord set w/various plugs
Set di cavi con varie spine
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) Tipo di spina Dimensione della confezione
15356607 25 kg 9.06 x 9.06 x 2.56 in (230 x 230 x 65 mm) Cord set w/various plugs Pezzo
15346607 4 l 7.28 x 7.28 x 2.56 in (185 x 185 x 65 mm) Set di cavi con varie spine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15356607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    330.00€ / pezzi 1
    Risparmia 27.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Includes
Due piastre di copertura antiscivolo in silicone fornite con tutte le unità (1 nero e 1 bianco)
Massima affidabilità con la semplicità del plug-and-play — ideale per le operazioni di agitazione di routine
L'affidabilità dell'agitatore magnetico plug-and-play RT Basic è ideale per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC brushless che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due piastre di copertura antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
  • Design leggero con profilo basso a ingombro ridotto
  • Forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali
  • Il motore CC brushless non genera calore e non “cuoce” i campioni
  • La superficie e il corpo in polipropilene offrono un'ottima resistenza agli agenti chimici
  • Tre opzioni di dimensioni — 120 mm, 170 mm o 220 mm
  • Controllo analogico della velocità: da 150 a 2500 giri/min
  • Tappo rimovibile
  • Basso assorbimento elettrico
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed Da 150 a 2500 giri/min
Materiale piastra superiore Polipropilene
Capacità 25 kg
Tensione Da 100 a 240 V
Wattage 6 W
Diameter (English) Outside 8.66 in
Diameter (Metric) Outside 220 mm
Dimensioni (L x P x A) 9.06 x 9.06 x 2.56 in (230 x 230 x 65 mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.06 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.06 in.
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina Cord set w/various plugs
Tipo di motore Motore a CC brushless