Learn More
Fisherbrand™ Calcolatrice solare da tavolo
Codice prodotto. 11863172 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Calcolatrice da tavolo - 12 cifre
Calcolatrice da tavolo - 8 cifre
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11863172 Calcolatrice da tavolo - 8 cifre Pezzo
11734416 Calcolatrice da tavolo - 12 cifre Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11863172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.95€
    21.11€ / pezzi 1
    Risparmia 2.84€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Pannelli solari integrati e istruzioni
Solar-powered unit can be read in any light.
Solar-powered unit can be read in any light
  • Performs chain calculations
  • Oversized keys with 8-digit, 1.9 cm (0.75 in.) LCD display, angled to eliminate reflected glare
  • Tough ABS plastic case is ideal for rough lab use
  • Feet protect the unit from spills
  • Dimensions: 16.5 x 11.4 x 0.9 cm (6.5L x 4.5W x 0.18 in.H)
  • Weight: 0.113kg (4 oz.)
Specifica
Product Type Calcolatrice da tavolo - 8 cifre
Tipo di display Digitale
Dimensioni display 0.75 in.
Tastierino Tasti grandi
Modello 8-Digit display
Dimensioni (L x P) 6.5 x 0.18 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.18 in.
Altezza (sistema metrico) 0.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.4 cm
Peso (sistema imperiale) 4 oz.
Peso (sistema metrico) 113.3 g
Alimentazione Batteria, energia solare
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per impieghi pesanti in laboratorio
Include Pannello solare integrato e istruzioni