Learn More
Fisherbrand™ Calcolatrice con cifre grandi, solare
Codice prodotto. 11794406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
Schermo ampio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
11794406 Schermo ampio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11794406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.70€
    14.00€ / pezzi 1
    Risparmia 2.70€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Custodia di trasporto da tasca.
Esegue ogni calcolo aritmetico
Performs all arithmetic calculations
  • Con memoria, percentuale e decimale a virgola mobile
  • I pulsanti molto ampi e le cifre da 0.5 pollici di altezza (1.3 cm) garantiscono facilità di lettura e funzionamento
  • Non richiede batterie o altre alimentazioni indipendenti
Order Info
Dimensioni: 4.25 L x 2.37 P x 0.25 pollici A (10.8 x 6.0 x 0.6 cm). Peso: 2 once (57 g)
Specifica
Product Type Calcolatrice
Tipo di display Schermo ampio
Tasti funzione Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, memoria, percentuale e decimale a virgola mobile
Tastierino Tasti grandi
Dimensioni (L x P) 4.25 x 2.37 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 0.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.37 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.0 cm
Peso (sistema imperiale) 2 oz.
Peso (sistema metrico) 56.6 g
Alimentazione Solare
Da utilizzare con (applicazione) Esegue ogni calcolo aritmetico
Include Custodia da trasporto da tasca