Learn More
Fisherbrand™ Alloggiamento insonorizzante per disintegratore a ultrasuoni modello 50 e 120
Codice prodotto. 12353745 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dismembratore sonico modello 50 e 120
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12353745 Dismembratore sonico modello 50 e 120 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12353745
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Alloggiamento insonorizzante per disintegratore a ultrasuoni modello 50 e 120
This Fisher Scientific™ Sound Enclosure is designed for use with Model 50 and Model 120 Sonic Dismembrators
  • Involucro con morsetto
  • Per riduzione sonora
  • Dimensioni: 50.8 x 25.4 x 25.4 cm (20 x 10 x 10 pollici)
Specifica
Product Type Alloggiamento insonorizzante
Dimensioni (L x P x A) 12 x 12 x 20 in.
Altezza (sistema imperiale) 20 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l’insonorizzazione acustica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dismembratore sonico modello 50 e 120
Include Supporto per convertitore