Learn More
Fisherbrand™ Alloggiamento insonorizzante per disintegratori a ultrasuoni modello 505/705
Codice prodotto. 15351211 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
33 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15351211 33 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15351211
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per ridurre significativamente la rumorosità dei disintegratori a ultrasuoni
L'alloggiamento insonorizzante Fisher Scientific™ è ideato per i disintegratori a ultrasuoni modello 505/705. Riduce significativamente il rumore dei disintegratori a ultrasuoni.
I disintegratori a ultrasuoni sono dispositivi estremamente rumorosi che possono causare fastidio all’operatore e agli astanti. L’alloggiamento insonorizzante riduce il rumore di circa 20 dBa e può essere utilizzato con tutti gli accessori. Oltre a ridurre il rumore, l’alloggiamento insonorizzante è dotato di un’asta di supporto interna e di un sistema di montaggio del convertitore. Qualsiasi sonotrodo o sonda Fisher Scientific viene posizionata in maniera sicura all’interno dell’unità
  • Sui lati dell'alloggiamento sono presenti due porte per il tubo di raffreddamento o la sonda per il monitoraggio della temperatura
  • Le pareti interne sono rivestite con una schiuma acustica resistente all’acqua
  • Lo sportello è dotato di una finestra per il monitoraggio visivo degli esperimenti
  • Dimensioni: 13 x 13.5 x 30.5 poll. (33 x 34.3 x 77.5 cm) (P x L x A)
Specifica
Altezza (sistema imperiale) 30.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 77.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 33 mm
Larghezza (sistema imperiale) 13.5 pollici
Larghezza (sistema metrico) 34.3 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per ridurre significativamente la rumorosità del dismembratore sonico di 20 dBA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dismembratore sonico modello 505 e 705
Include Asta di supporto interna e sistema di montaggio del convertitore
Product Type Alloggiamento insonorizzante