Learn More
Fisherbrand™ Supporto per disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Codice prodotto. 12883563 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dismembratore sonico modello 505 e 705
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12883563 Dismembratore sonico modello 505 e 705 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12883563
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Supporto per disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
This Fisher Scientific™ Stand is designed for use with Model 505 and Model 705 Sonic Dismembrators
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni, modello 505 e 705
Specifica
Product Type Supporto
Altezza (sistema imperiale) 24 in.
Altezza (sistema metrico) 61 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dismembratore sonico modello 505 e 705
Include Asta di supporto con diam. da 0.5 pollici e pinza per convertitore