Learn More
Fisherbrand™ SX-Timer™ and Quick-Timer™ Pocket Timers
Easy-to-read and use without buttons, batteries or confusing settings. Fisherbrand SX-Timer and Quick-Timer Pocket Timers can be adjusted from 1 to 60 minutes in one-minute increments.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Includes: Custodia in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche, cordino, portachiavi, retro magnetico
Descrizione
- La rotazione del puntatore sull'impostazione di conto decrementale desiderato fa avvolgere automaticamente i timer
- Il puntatore di indicazione mostra sempre l'esatto tempo restante
- Il forte suono di cinque secondi viene emesso al raggiungimento dello zero
- Involucro in plastica ABS chimicamente resistente
Quick-Timer
- Blu/bianco con magnete sul retro
- Diam.: 2.5 × 1 pollice (6.4 × 2.5 cm)
- Peso: 3 once (85g)
SX-Timer
- Bianco/blu trasparente
- Diam.: 2.25 × 1 pollice (5.7 × 2.5 cm)
- Peso: 2.25 once (63g)
Specifica
Timer tascabile | |
Squillo ad alto volume per 5 sec. | |
Blu, bianco | |
2.54 cm | |
6.35 cm | |
85.04 g |
Da 0 a 60 min. | |
1 min. | |
1 in. | |
2.5 in. | |
3 once | |
Custodia in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche, cordino, portachiavi, fissaggio magnetico sul retro |