Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Holders for Heavy-duty Vortex Mixer
Codice prodotto. 15599024 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di posizioni:
4
13
18
20
34
Diametro (sistema metrico):
12 to 13 mm
15 to 18 mm
19 to 21mm
22 to 25 mm
26 to 29 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di posizioni Diametro (sistema metrico) unitSize
15599024 34 12 to 13 mm Pezzo
15509034 20 15 to 18 mm Pezzo
15519034 18 19 to 21mm Pezzo
15529034 13 22 to 25 mm Pezzo
15539034 4 26 to 29 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15599024
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with heavy-duty vortex mixer.
  • Holds a wide range of test tube numbers and diameters
  • Requires Universal Holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Holder
Diametro (sistema metrico) 12 to 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heavy-duty vortex mixer
Include Foam insert
N. di posizioni 34
Richiede Universal holder