Learn More
Fisherbrand™ 1-Place Cardboard Slide Holders
Codice prodotto. 12323107 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità vetrino:
1
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità vetrino Dimensione della confezione
12323107 1 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12323107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.60€
    19.60€ / pezzi 25
    Risparmia 4.00€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
1-Place Cardboard Slide Holders hold one 3 x 1 in. (75 x 25 mm) slide.
  • Thumb grooves easy slide removal
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3 in.) and or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
Order Info
Packaged 25 per pack (shrink-wrapped bundle) for convenience.
Specifica
Tipo Slide Mailer
Capacità vetrino 1
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Brown
Sostegni dispositivo Microscope Slide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope Slide
Altezza (sistema imperiale) 0.19 in.
Altezza (sistema metrico) 5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 25 x 75 mm and/or 26 x 76 mm
Materiale Cardboard
Quantità 25 Pk.
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 42 mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 25 x 75 mm and/or 26 x 76 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.