Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Anemometer/Thermometers
Codice prodotto. 11764196 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Misurazione di flusso d'aria e temperatura
Misurazione di flusso d'aria, temperatura, umidità e punto di rugiada
Misurazione di flusso d'aria, temperatura, umidità, punto di rugiada e pressione barometrica
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11764196 Misurazione di flusso d'aria, temperatura, umidità, punto di rugiada e pressione barometrica Pezzo
11744196 Misurazione di flusso d'aria e temperatura Pezzo
11754196 Misurazione di flusso d'aria, temperatura, umidità e punto di rugiada Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11764196
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Quattro batterie AAA
Designed for intuitive and easy operation
Anemometro/termometro Fisher Scientific™ Traceable™ con richiamo delle letture minima/massima al tocco di un pulsante
  • Funzionamento semplice
  • Robusto involucro in plastica ABS; lunga durata in condizioni di laboratorio critiche
  • O-ring
  • Tastiera a membrana per tenere lontani polvere e sporco
  • Il pulsante HOLD blocca la lettura sul display
  • LCD ad alto contrasto con cifre di 0.375 poll.
  • Dimensioni: 1.50 x 8.25 x 1.50 pollici (38.1 x 209.5 x 38.1 mm)
  • Peso: 6 once (170.1g)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
Tipo Vane Anemometer
Accuracy ±0.8 °C
Case Material ABS Plastic
Tipo di gas Air
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione di flusso d'aria, temperatura, umidità, punto di rugiada e pressione barometrica
Lunghezza (sistema imperiale) 8.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Dettagli alimentazione Four AAA
Temperatura (sistema imperiale) Da 32° a 122 °F
Temperatura (sistema metrico) Da 0° a 50 °C
Peso (sistema imperiale) 6 once
Peso (sistema metrico) 170 g