Learn More
Fisherbrand™ Timer da banco Traceable™: 100-minuti
Codice prodotto. 11799795 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11799795 99 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11799795
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Cavalletto, clip e retro magnetico, batteria AAA con durata di 2 anni
Un canale di temporizzazione e display a riga singola
Un canale di temporizzazione e display a riga singola. Timer da banco Fisher Scientific™ Traceable™: Da 100 minuti dotato di display LCD leggibile da una distanza di 20 piedi.
  • Da utilizzare con sistemi per elettroforesi orizzontale e verticale mini omniPAGE
  • Protocolli preimpostati integrati che consentono agli utenti di creare e salvare protocolli per i propri sistemi
  • Su uno schermo TFT-LCD da 2.4 in. vengono visualizzati i parametri attualmente in esecuzione
  • L'utente può sfogliare i protocolli preimpostati e salvati
  • Utilizzabile a tensione, corrente e potenza costanti e possibilità di memorizzare fino a 30 programmi, ciascuno dotato di massimo 6 fasi
  • Il pratico tasto di pausa/ripresa consente di arrestare temporaneamente qualsiasi esecuzione per il controllo del gel e riavviarla dalla stessa posizione
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST). Calibrated by an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo 99 min. 59 sec.
Alarms Audible
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display Digitale
Dimensioni (L x P x A) 0.5 x 2.5 x 2.5 pollici (1.27 x 6.35 x 6.35 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 0,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1.27 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,5 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0,75 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 cm
Altezza (sistema metrico) display 1.91 cm
Peso (sistema imperiale) 0.13 lb.
Peso (sistema metrico) 0.06 kg
Include Cavalletto, clip e retro magnetico, batteria AAA con durata di 2 anni
Da utilizzare con (applicazione) Per test ripetitivi
Certificazione/Conformità NIST