Learn More
Fisherbrand™ Timer da banco Traceable: 20 ore
Codice prodotto. 11715873 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
Da 20 ore a 1 min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11715873 Da 20 ore a 1 min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11715873
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Clip e retro magnetico, batteria AAA con durata di 3 anni, corpo in plastica ABS
Senza orologio
For general-purpose timing applications, the Fisher Scientific™ Traceable™ 20-Hour Benchtop Timer features one timing channel and a single-line display. Without clock.
  • Un canale di temporizzazione e un display a riga singola
  • Senza orologio
  • Capacità di temporizzazione: 20 ore
  • Risoluzione: 1 min.
  • Precisione: 0.01%
  • Display: LCD da 0.75 pollici di altezza, leggibile da 20 piedi
  • Allarme: 1 minuto, disattivabile automaticamente o manualmente
  • Dimensioni: 1.3 × 5.1 × 8.9 cm (L x P x A: 0.5 × 2 × 3.5 poll.)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo Da 20 ore a 1 min.
Alarms Audible/Visible
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 min.
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento
Altezza (sistema imperiale) display 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) display 0.93 cm
Peso (sistema imperiale) 2 once
Peso (sistema metrico) 56.66 g
Include Clip e retro magnetico, batteria AAA con durata di 3 anni, corpo in plastica ABS
Certificazione/Conformità NIST