Includes
Supporto, clip e retro magnetico, batteria all'ossido di argento con durata di 2 anni
For general-purpose timing applications, the Fisher Scientific™ Traceable™ 24-Hour Benchtop Timer features one timing channel and a single-line display. Displays in seconds for last 10 min.
- Un canale di temporizzazione e display a riga singola
- Richiamo della memoria
- Visualizzazione in secondi per gli ultimi 10 min.
- Capacità di temporizzazione: 24 ore
- Risoluzione: 1 sec.
- Precisione: 0.01%
- Display: LCD da 0.34 pollici di altezza
- Allarme: 1 minuto, disattivabile automaticamente o manualmente
- Dimensioni: 6.0 diametro x 1.6 cm di altezza (2.37 x 0.5 poll.)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer con memoria |
| Intervallo di tempo | Da 24 ore a 1 min. |
| Alarms | 1 min. |
| Accuracy | 0,01% |
| Risoluzione | 1 sec. |
| Display | LCD |
| Tipo di batteria | AA |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0,5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.27 cm |
| Altezza (sistema imperiale) display | 0,33 in. |
| Vedi altri risultati |