Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Big-Digit See-Thru™
Codice prodotto. 11892592 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -25° a +70°C
Non applicabile
Bilancia:
Celsius
Fahrenheit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11892592
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da attaccare sul lato esterno di una finestra per rilevare le temperature esterne. I termometri Fisher Scientific Traceable Big-Digit See-Thru sono dotati di display trasparenti con cifre da 1.25 poll. (3.1 cm) che mostrano le temperature correnti e minime/massime.
  • Automatic min./max. reset daily
  • Temperature range: -13.0° to +158.0°F or -25.0° to +70.0°C
  • Resolution: 0.1°
  • Accuracy: ±1°C
  • Dimensions: 3.5 x 4.25 x 0.75 in. (8.9 x 10.8 x 1.9 cm)
  • Weight: 8 oz. (0.2 kg)
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità DNV, ISO 17025, A2LA
Dimensioni (L x P x A) 4,25 x 3,5 x 0,75 in. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Dimensioni display 1.25 in. (3.1 cm) H
Da utilizzare con (applicazione) Per esterni, depositi, cappe chimiche, laboratori, camere sterili, refrigeratori e impianti
Altezza (sistema imperiale) 0,75in.
Altezza (sistema metrico) 1,9 cm
Include Nastro di fissaggio con Velcro™, batteria AAA
Lunghezza (sistema metrico) 10,8 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 8 oz.
Peso (sistema metrico) 200 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Product Type Termometro Traceable: Celsius
Lunghezza (sistema imperiale) 4,25 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -13°F
Min. Temperature (Metric) -25°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Non applicabile
Temperature Range (Metric) Da -25° a +70°C
Calibrated Sì
Tipo di batteria AAA
Accuracy ±1°C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8,9 cm
Bilancia Celsius