Learn More
Fisherbrand™ Orologio/termometro/misuratore di umidità Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Includes
Batteria AA e vite per montaggio a parete
Keep track of the current time, temperature and humidity all at once with the Fisher Scientific™ Traceable™ Clock/Thermometer/Humidity Meter. Battery-operated, wall-mounted unit has 9.75 in. dial.
- L'unità a batteria con montaggio a parete dispone di quadrante da 9.75 pollici
- Display orario fino ai secondi con precisione del cristallo di quarzo dello 0.01%
- Temperatura: da -20° a +55°C (da -4° a +131°F)
- Umidità relativa: da 0 a 100%
Certifications
Viene fornito un certificato Traceable™ ISO 17025 con numero di serie individuale per attestare la tracciabilità degli strumenti (solo per la misurazione del tempo) agli standard definiti dal NIST.
Specifica
Specifica
| Tipo | Orologio/termometro/misuratore dell’umidità |
| Intervallo di umidità | Da 0 a 100% |
| Risoluzione | 0,02 |
| Accuracy | ±5% |
| Temperature Range (Metric) | Da -20° a 55 °C |
| Precisione termica | ±1.5 °C |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Da 10 ° a 130 °F |
| Risoluzione temperatura | 2 °F |
| Peso (sistema imperiale) | 1 libbra |
| Peso (sistema metrico) | 0.453 kg |
| Vedi altri risultati |