Learn More
Fisherbrand™ Mini anemometro/termometro compatto Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Strumento ideale grazie alla semplicità di funzionamento nelle cappe o all'aperto. L'anemometro, azionabile con una mano sola, mostra contemporaneamente la velocità dell'aria e la temperatura. Il termometro/anemometro compatto Fisher Scientific™ Traceable™ è dotato di cinque diversi intervalli; la lettura viene aggiornata istantaneamente. L'unità è progettata per offrire anni di servizio affidabile anche per impieghi pesanti in laboratori, per impianti di produzione o in ambienti esterni.
- Cinque diversi intervalli disponibili
- La lettura viene aggiornata istantaneamente
- Cifre LCD molto grandi alte .50 pollici, leggibili da una distanza di 10 piedi.
- Il tasto di memoria consente all’unità di richiamare valori di lettura massimi e minimi ottenuti
- Il tasto HOLD blocca il display sulla lettura corrente; ideale per catturare una lettura in una sede particolare
- Il tasto AVERAGE consente l'esecuzione automatica della media di 2 - 8 letture
- La robusta custodia è realizzata in plastica ABS resistente agli agenti chimici e agli urti
Specifiche
- Precisione dell’anemometro: ±3% della scala completa
- Precisione del termometro: ±1°C
- Intervallo di temperatura: da -10.0 a +50.0 °C (da 14.0 a 122 °F)
- Risoluzione della temperatura: 0.1° (sia Celsius che Fahrenheit)
- Display: 4 cifre, 2 righe
- Dimensioni alt. 7.25 × lungh. 3 × largh. 1.75 poll. (diametro della ventola 2.75 poll.); peso di 7.37 once (208.9 g)
Certifications
Per assicurare la precisione, viene fornito un certificato Traceable con numero di serie individuale per attestare la tracciabilità agli standard definiti dal NIST (Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia).
Specifica
Specifica
| Tipo | Anemometro/termometro |
| Accuracy | Anemometro: 3% a fondo scala; Termometro: ±1°C |
| Case Material | Plastica ABS |
| Tipo di gas | Air |
| Certificazione/Conformità | Per assicurare la precisione, viene fornito un certificato Traceable con numero di serie individuale per indicare la tracciabilità agli standard NIST™ |
| Altezza (sistema imperiale) | 1,75 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7,25 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 7.6 cm |
| Temperatura (sistema imperiale) | 50°F to 122°F |
| Temperatura (sistema metrico) | Da 10° a 50°C |
| Vedi altri risultati |