Learn More
Fisherbrand™ Cronometro timer per conto alla rovescia/in avanti Traceable™
Codice prodotto. 11785863 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
Da 99 min. 59 sec. a 1 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11785863 Da 99 min. 59 sec. a 1 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11785863
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Retro magnetico, cavalletto pieghevole, dispositivo di fissaggio a molla, foro per cordino, batteria, orologio e memoria
Comodo timer da banco a un canale.
Convenient, one-channel benchtop timer.
  • Capacità del timer: Conto alla rovescia da 100 min; cronometro fino a 60 min.
  • Precisione: 0.01%
  • Risoluzione: 1 sec.
  • Display: LCD con altezza di 0.375 poll.
  • Funzione Thru-zero
  • Tastiera completa (tasti da 0 a 9)
  • Allarme: un minuto, silenziato automaticamente o manualmente
  • Dispositivo di fissaggio a molla, foro per cordino, orologio e memoria
  • Dimensioni: 5.71 x 6.35 x 1.27 cm (2.25 x 2.5 x 0.5 pollici)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo Da 99 min. 59 sec. a 1 sec.
Alarms 1 min.
Accuracy 0,01%
Display LCD
Tipo di batteria D357/357A
Dimensioni (L x P x A) 2.25 x 2.5 x 0.5 in. (5.71 x 6.35 x 1.27 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.71 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 1.27 cm
Altezza (sistema metrico) display 0.93 cm
Peso (sistema imperiale) 1.5 oz.
Peso (sistema metrico) 42.52 g
Include Retro magnetico, cavalletto pieghevole, dispositivo di fissaggio a molla, foro per cordino, batteria all’ossido di argento, orologio e memoria, corpo in plastica ABS
Certificazione/Conformità NIST