Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Countdown Stopwatch
Codice prodotto. 10517070 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Cronometro, custodia in plastica ABS antiurto e cordino, batteria all'ossido di argento della durata di 1.5 anni
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10517070 Cronometro, custodia in plastica ABS antiurto e cordino, batteria all'ossido di argento della durata di 1.5 anni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10517070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Cronometro, custodia in plastica ABS resistente agli urti e cordino
Ideal stopwatch to use for an analysis that must be noted at routine intervals. Fisherbrand Traceable Countdown Stopwatch is a unique stopwatch that provides countdown and alarm timing in preprogrammed increments of 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60 minutes. This unit also has a pacer.
Il display visualizza costantemente il tempo residuo. Quando viene raggiunto lo zero, il timer genera un allarme per 5 secondi. L'unità è inoltre dotata di un misuratore.
  • Impostarlo per il conteggio decrementale da un valore qualsiasi compreso tra 99 ore a 1 secondo.
  • Quando viene raggiunto lo zero, il timer emette un allarme e riprende il conteggio decrementale partendo dal valore programmato
  • Il ciclo si ripete automaticamente fino a quando non viene arrestato
  • Le funzioni del cronometro includono azione singola, tempo trascorso/rimanente, temporizzazione cumulativa/suddivisa in intervalli, 8 memorie richiamabili e temporizzazione continua
  • La modalità del timer nel doppio display può essere utilizzata in tre modi: Due conteggi decrementali differenti simultanei, due timer allarme indipendenti per i conteggi decrementali e due timer indipendenti per conteggi incrementali
  • La ultra resistente struttura a prova di urto in plastica ABS risulta perfetta per l'uso in laboratorio o su campo
  • La modalità Cronometro esegue il conteggio fino a 1 ora con una risoluzione di 1/100 secondi e continua fino a 24 ore in incrementi di 1 secondo
  • Precisione: 0.01 %
  • Diametro: 6.4 cm (2.5 pollici); lo spessore è di 1.6 cm (5/8 pollici)
  • Peso: 1.5 once
Order Info
Batteria di ricambio: Cod. 1109
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specifica
Product Type Cronometro con conto alla rovescia
Intervallo di tempo 24 ore
Alarms Audible
Accuracy 0.0001
Risoluzione 0.01 sec.
Display Digitale
Materiale Shock-proof ABS Plastic Case
Tipo di batteria 1.5 year Silver Oxie
Lunghezza (sistema imperiale) 0.62 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1.57 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 2.5 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.35 cm
Peso (sistema imperiale) 1.5 oz.
Peso (sistema metrico) 0.042 kg
Include Cronometro, custodia in plastica ABS antiurto e cordino, batteria all'ossido di argento della durata di 1.5 anni
Da utilizzare con (applicazione) Funzioni di conto alla rovescia e temporizzazione degli allarmi con incrementi preprogrammati
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST