Learn More
Fisherbrand™ Barometro digitale Traceable™
Codice prodotto. 15557603 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Accuracy (Barometer):
±
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Accuracy (Barometer) Dimensione della confezione
15557603 ± Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15557603
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Supporto da parete, supporto pieghevole e batterie
L'apparecchio ideale per impianti e laboratori per il monitoraggio della pressione barometrica, della temperatura, dell'umidità relativa, dell'andamento della pressione barometrica e dell'ora del giorno. Il barometro digitale Traceable Fisherbrand è ideale per l'uso in ambienti in cui è necessario monitorare le condizioni dei parametri dell'aria ambientale.
  • Il display LCD a quattro righe mostra in modo continuo e simultaneo pressione barometrica, temperatura, umidità relativa, trend della pressione barometrica e ora
  • Regolazione altimetrica: Da -100 a - 2500 metri
  • Le letture MIN/MAX di pressione barometrica, temperatura e umidità relativa vengono memorizzate ogni ora per le ultime 24 ore e possono essere richiamate con la semplice pressione di un pulsante
  • L'andamento della pressione barometrica viene visualizzato come grafico a barre e include la lettura attuale e le letture delle 1/3/6/12 e 24 ore precedenti
  • L'uscita dati per computer consente la connessione dell'unità mediante il software del sistema di acquisizione dati accessorio (in vendita separatamente, numero di catalogo 14-650-120) per l'acquisizione permanente delle letture
Caratteristiche tecniche
  • Intervallo di pressione barometrica: da 500 a 1030 mbar
  • Risoluzione pressione barometrica: 1 mbar
  • Precisione pressione barometrica: ±4 mbar
  • Intervallo di temperatura: Da 0° a 55 °C (da 32 ° a 131 °F)
  • Risoluzione temperatura: 0,1°
  • Precisione della temperatura: ±0,4 °C
  • Intervallo di umidità relativa: Da 5% a 95%
  • Risoluzione umidità relativa: 1% UR
  • Precisione umidità relativa: 3% UR tra ±5 e 75%, altrimenti ±5% UR
  • Dimensioni: 10 x 7,6 x 2,5 cm (4 x 3 x 1')
  • Peso: 198 g (7 once)
Certifications
Viene fornito un certificato Traceable™ NIST con numerazione univoca che certifica la precisione, rilasciato da un laboratorio di calibrazione accreditato ISO/IEC 17025:2005 da A2LA.
Specifica
Accuracy (Barometer) ±
Intervallo di umidità 0 to 95%
Resolution (Humidity) 1% RH
Resolution (Temperature) °
Temperature Range (Metric) °°
Range Da 500 a 1030 mbar (da 14,77 a 30,41 inHg)
Risoluzione 1 mbar
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32 °F a 131 °F
Precisione (Temperatura) ±0,4 °C
Precisione (umidità relativa) ±3% UR tra 5 e 75%, altrimenti ±5% UR
Compensazione altitudine (sistema metrico) Da 100 a 2500 m
Include Certificato Traceable, supporto da parete, supporto pieghevole e batterie
Certificazione/Conformità Viene fornito un certificato Traceable™ NIST con numerazione univoca che certifica la precisione, rilasciato da un laboratorio di calibrazione accreditato ISO/IEC 17025:2005 da A2LA.
Product Type Barometro digitale
Peso (sistema metrico) 198 g
Peso (sistema imperiale) 7 once