Learn More
Fisherbrand™ Calibri digitali Traceable™ in fibra di carbonio
Codice prodotto. 11787105 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema imperiale):
1 once
2 oz.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11787105 2 oz. Pezzo
11777105 1 once Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11787105
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Agevole passaggio da pollici a millimetri
For measuring the outside or inside diameter. Ergonomically designed. No lubrication is ever required on the ultra-smooth slide bar.
  • Large digital display: 0.3 in.H
  • Made of strong composite carbon fiber
  • Greater-than or less-than results without calculations
  • Zero button instantly resets unit at any position
  • Runs on the supplied battery for 10,000 hours
  • Resolution: 0.01 in. and 0.1mm
  • Accuracy: ±0.01 in. and ±0.2mm
4 in. version
  • Range: 0 to 4 in. (0 to 100mm)
  • Dimensions: 7 x 2.5 in.
  • Weight: 1 oz.
6 in. version
  • Range: 0 to 6 in. (0 to 150mm)
  • Dimensions: 9.5 x 3 in.
  • Weight: 2 oz.
Compliance
Il certificato Traceable con numero di serie é rilasciato individuale dal laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™
Specifica
Product Type Caliper, Digital
Da utilizzare con (applicazione) Measures both inside and outside dimensions
Peso (sistema imperiale) 2 oz.
Peso (sistema metrico) 0.57 kg
Materiale Carbon Fiber