Learn More
Fisherbrand™ Igrometro/termometro digitale Traceable™
Codice prodotto. 11704196 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Accuracy:
Da ±2 a ±4%
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Accuracy Dimensione della confezione
11704196 Da ±2 a ±4% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11704196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.60€
    77.05€ / pezzi 1
    Risparmia 22.55€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Supporto in plastica, batteria AA
Da appendere alla parete o con il supporto in plastica in dotazione; contenuto in una robusta custodia in ABS
Ideal for constantly monitoring labs, storage facilities, and plant areas. Fisher Scientific™ Traceable™ Digital Hygrometer/Thermometer shows humidity and temperature readings at a glance on 0.5 in. (1.2cm) LED. Hang on the wall or use included plastic stand; housed in rugged ABS case.
  • Visualizza da 25 a 95% UR con precisione di ±2% nel range medio e di ±4% a fine range; risoluzione 1% UR
  • Visualizza le temperature da 0° a 50°C e da 32° a 122°F con risoluzione 0.1°
  • Precisione della temperatura: ±1.0°C da 0° a 40°C (altrimenti ±2°C); ±1.8°F da 32° a 104°F (altrimenti ±3.6°F)
  • Correzione non necessaria
  • Appendere alla parete o utilizzare il supporto in plastica incluso
  • Contenuto in una robusta custodia in ABS
Order Info
Misura 0.87 L x 3.5 P x 5 pollici A (2 x 9 x 13 cm). Peso netto: 6 once (170 g)
Certifications
E' fornito un certificato che attesta la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio di calibrazione ISO™ 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Tipo Igrometro/termometro digitale
Accuracy Da ±2 a ±4%
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Lunghezza (sistema metrico) 2 cm
Include Supporto in plastica, batteria AA
Precisione termica ±1 °C
Tipo di display LED
Dimensioni (L x P x A) 0.87 x 3.5 x 5 pollici (2 x 9 x 13 cm)
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 13 cm
Materiale Plastica ABS
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Risoluzione 0,01
Lunghezza (sistema imperiale) 0,87 in.
Risoluzione temperatura 0.1 °F
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32 ° a 122 °F
Larghezza (sistema imperiale) 3,5 in.
Intervallo di umidità Da 25 a 90%
Temperature Range (Metric) Da 0° a 50 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per il monitoraggio costante in laboratori, strutture di stoccaggio e impianti