Learn More
Fisherbrand™ Contagiri digitali Traceable™
Produktkode 11714276 Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Range:
Da 0.1 a 99.999 gir/min
Da 1 a 99,999 gir/min
Förpackningsstorlek
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Range unitSize
11714276 Da 0.1 a 99.999 gir/min Pezzo
11724276 Da 1 a 99,999 gir/min Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Produktkode 11714276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
  • Il modello di misurazione con e senza contatto viene fornito con quattro batterie alcaline AA da 1.5°V, robusta custodia in ABS, linguette autoadesive riflettenti, luce interna, cono, due manopole (per la misurazione delle velocità) e una custodia di trasporto
  • Il modello di misurazione senza contatto viene fornito con quattro batterie alcaline AA da 1.5°V, robusta custodia in ABS, linguette autoadesive riflettenti, luce interna e custodia di trasporto
Vivid 0.5 in. high display. Fisherbrand Traceable Digital Tachometer measures the speed of a centrifuge from a distance up to 12 in. (30cm).
Vivid 0.5 in. high display. Fisherbrand Traceable Digital Tachometer measures the speed of a centrifuge from a distance up to 12 in. (30cm). Five-digit LCD; memory feature lets you recall the highest, lowest, and last reading. Rugged ABS case.
  • LCD a cinque cifre; la funzione di memoria consente di richiamare le letture massime, minime e più recenti
  • Robusta custodia in ABS
Modello di misurazione con e senza contatto
  • Utilizzare il sensore senza contatto per ottenere le letture della velocità in giri/min; utilizzare il sensore a contatto per la lettura diretta delle velocità periferiche in piedi o metri al minuto
  • Rileva velocità da 0.1 a 99,999 giri/min; risoluzione pari a 0.1 sotto 1000 e a 1 sopra 1000
  • Il sensore a contatto fornisce letture da 0.1 a 19,999 giri/min, da 0.05 a 1999.9 m/min o da 0.2 a 6560 pd/min; precisione 0.05 % + 0.1 giri/min da 0 a 999.9 giri/min e 0.05 % + 1 giri/min da 1000 a 99,999 giri/min
  • Dimensioni: 8.50L × 2.50P × 1.50 pollici A (21.5 × 6 × 4 cm); peso: 10.50 once (298g)
Modello di misurazione senza contatto
  • Rileva velocità da 10 a 99,999 giri/min; risoluzione pari a 0.1 sotto 1000 e a 1 sopra 1000
  • Misura la velocità di una centrifuga da una distanza di 2 - 78 pollici (5.1 - 198 cm)
  • L'unità ha una precisione entro lo 0.05 % del fondo scala
  • L'indicatore sul pannello display avvisa automaticamente l'utente quando la batteria è scarica
  • Dimensioni: 7.50L × 2.75P × 1.50 pollici A (19 × 7 × 4 cm); peso: 9 once (255 g)
Certificeringer
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Tekniske data
Tipo Tachimetro digitale
Accuracy 0.05% +0.1 rpm (From 0 to 999.9 rpm), 0.05% +1 rpm (From 1000 to 99999 rpm)
Altezza (sistema imperiale) 1,5 in.
Altezza (sistema metrico) 4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.5 cm
Peso (sistema imperiale) 10.5 once
Peso (sistema metrico) 298 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6 cm
Tipo di display 5-digit LCD
Range Da 0.1 a 99.999 gir/min
Risoluzione 0.1 (Below 1000 rpm), 1 (Above 1000 rpm)
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni con e senza contatto
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.