Learn More
Descripción
Includes
- Il modello di misurazione con e senza contatto viene fornito con quattro batterie alcaline AA da 1.5°V, robusta custodia in ABS, linguette autoadesive riflettenti, luce interna, cono, due manopole (per la misurazione delle velocità) e una custodia di trasporto
- Il modello di misurazione senza contatto viene fornito con quattro batterie alcaline AA da 1.5°V, robusta custodia in ABS, linguette autoadesive riflettenti, luce interna e custodia di trasporto
Vivid 0.5 in. high display. Fisherbrand Traceable Digital Tachometer measures the speed of a centrifuge from a distance up to 12 in. (30cm). Five-digit LCD; memory feature lets you recall the highest, lowest, and last reading. Rugged ABS case.
- LCD a cinque cifre; la funzione di memoria consente di richiamare le letture massime, minime e più recenti
- Robusta custodia in ABS
Modello di misurazione con e senza contatto
- Utilizzare il sensore senza contatto per ottenere le letture della velocità in giri/min; utilizzare il sensore a contatto per la lettura diretta delle velocità periferiche in piedi o metri al minuto
- Rileva velocità da 0.1 a 99,999 giri/min; risoluzione pari a 0.1 sotto 1000 e a 1 sopra 1000
- Il sensore a contatto fornisce letture da 0.1 a 19,999 giri/min, da 0.05 a 1999.9 m/min o da 0.2 a 6560 pd/min; precisione 0.05 % + 0.1 giri/min da 0 a 999.9 giri/min e 0.05 % + 1 giri/min da 1000 a 99,999 giri/min
- Dimensioni: 8.50L × 2.50P × 1.50 pollici A (21.5 × 6 × 4 cm); peso: 10.50 once (298g)
- Rileva velocità da 10 a 99,999 giri/min; risoluzione pari a 0.1 sotto 1000 e a 1 sopra 1000
- Misura la velocità di una centrifuga da una distanza di 2 - 78 pollici (5.1 - 198 cm)
- L'unità ha una precisione entro lo 0.05 % del fondo scala
- L'indicatore sul pannello display avvisa automaticamente l'utente quando la batteria è scarica
- Dimensioni: 7.50L × 2.75P × 1.50 pollici A (19 × 7 × 4 cm); peso: 9 once (255 g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Tachimetro digitale |
| Accuracy | 0.05% +0.1 rpm (From 0 to 999.9 rpm), 0.05% +1 rpm (From 1000 to 99999 rpm) |
| Altezza (sistema imperiale) | 1,5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 4 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7,5 in. |
| Peso (sistema imperiale) | 9 once |
| Peso (sistema metrico) | 255 g |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2,75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 7 cm |
| Tipo di display | Vivid 0.5 in. High Display |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.