Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale Traceable™, gamma: Da -50° a +300°C (da -58° a +572°F)
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Includes
- Sonda in acciaio inox con prolunga
- Con numero di serie individuale
- Con batteria
- LCD di facile lettura a quattro cifre ha un'altezza di 0.75 pollici
- Registra i valori di lettura minimi e massimi in qualsiasi intervallo di tempo
- L'intervallo di temperatura comprende sostanzialmente tutti i requisiti di test: da -58° a +572°F e da -50 a +300°C La risoluzione è 0.1° da -20° a +200°; 1° al di fuori di quest'intervallo
- La precisione è di ±1°C fra -20° e +100°C
- Aggiornamenti di lettura ogni secondo
Order Info
Dimensioni: 1.5 A x 2.44 P x 0.5 pollici D, Diametro della sonda 0.14 pollici, lunghezza della sonda (impugnatura compresa): 2.75 pollici, lunghezza del cavo: 10
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0,14in. |
| Dimensioni (L x P x A) | 2.43 x 2.43 x 0.5 pollici (6.2 x 6.1 x 1.3 cm) |
| Dimensioni display | A 0.75 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Modulo versatile per montaggio a scatto su pannello o utilizzabile come unità indipendente |
| Altezza (sistema imperiale) | 0,5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.3 cm |
| Include | Sonda in acciaio inox con cavo di prolunga, batteria |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 120in. |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 2,75 in. |
| Vedi altri risultati |