Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale Traceable™ con sonda in acciaio inox
Pratico termometro di routine per il monitoraggio continuo della temperatura. Il termometro digitale Traceable Fisher Scientific con pratici allarmi per il valore minimo e massimo “sorveglia” automaticamente le soluzioni. Premendo un solo pulsante consente di visualizzare le temperature, di commutare °F in °C o di impostare il valore minimo e massimo dell'allarme.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11468kg
Includes: Supporto pieghevole, sonda in acciaio inox, batteria AAA e certificato Traceable
Descrizione
Per un monitoraggio ininterrotto. Utilizzare il termometro digitale Traceable™ Fisher Scientific™ con sonda in acciaio inox per alimenti, terreni, cuvette, bagnimaria, acque reflue e incubatori. Con comodi allarmi alto e basso; “osserva” automaticamente le soluzioni. Visualizza le temperature, passa da °F a °C oppure imposta gli allarmi alto/basso con la semplice pressione di un pulsante.
p>- Può essere programmato in incrementi di 1° , producendo un segnale acustico quando la temperatura supera o scende al di sotto dei limiti
- Risoluzione di 0.1°, precisione di ±1° C
- La modalità di allarme può essere disattivata quando non richiesta
- La sonda si aggancia all'unità per una conservazione comoda
- La batteria singola funziona in modo continuo per un anno
- Il display da 0.5 pollici è leggibile da 10 piedi
Order Info
Diam sonda x L: 3.6 x 184.2 mm (0.14 x 7.25 pollici); Lunghezza del cavo: 3 piedi (0.91 m); Peso: 85 G (3 once)
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità per la temperatura solo secondo gli standard NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,27 cm | |
4 x 2 x 4 in. (10,2 x 5,08 x 10,2 cm) | |
4 in. | |
Supporto pieghevole, sonda in acciaio inox, batteria AAA e certificato Traceable | |
7,25 in. | |
91,44 cm | |
0,1 °C | |
85,04 g | |
4 in. | |
260°C | |
-50°C | |
Da -50 ° a +260 °C | |
Digital LCD |
0,5 in. | |
0,14 in. | |
Alimenti, terreni, cuvette, bagni, acque reflue e incubatori | |
10,2 cm | |
36 in. | |
10,2 cm | |
18,41 cm | |
3 once | |
2 in. | |
500.8°F | |
-58°F | |
Da -58 ° a +500,8 °F | |
±1 °C | |
5,08 cm |