Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digital Thermometer
Codice prodotto. 11705843 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-40° à 150°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11705843 -40° à 150°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11705843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00€
    473.28€ / pezzi 1
    Risparmia 67.72€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Stainless steel probe; 9V Alkaline battery; High-impact, chemical-resistant ABS plastic case
Intervalli di temperatura selezionabili: °°°°
Per misurazioni ordinarie con semisolidi, liquidi o aria/gas. ™™ Easy-to-read LCD screen includes Min/Max memory. Intervalli di temperatura selezionabili: °°°°
  • ±°±°
  • Temp. Risoluzione: °
  • Easy-to-read 0.5 in.H (13mm) LCD
  • MIN/MAX memory
  • HOLD button, and datalogger with 50 readings and an RS-232 port
  • Sonda opzionale a risposta rapida per triplice funzione in acciaio inossidabile; i valori vengono aggiornati tre volte al secondo
Order Info
Order additional probes separately; contact your Customer Service Representative. Disponibile anche adattatore per accessori.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Profondità (sistema imperiale) 1.26 in.
Profondità (sistema metrico) 32 mm
Dimensioni display 0.5 in.H (13 mm)
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura in cuvette, sistemi gas, reagenti, soluzioni chimiche, suolo, bagnomaria, forni, incubatori, prodotti farmaceutici, prodotti derivati dal petrolio, alimenti e acque reflue
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Include Stainless steel probe with USB connector; 9V Alkaline battery; High-impact, chemical-resistant ABS plastic case
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 59 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 150 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 152.4 mm
Materiale ABS
Tipo di sonda Stainless Steel with USB Connector
Risoluzione 0,0001°C
Peso (sistema imperiale) 8 oz.
Peso (sistema metrico) 226.8 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Max. Temperature (English) 300°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) -40°F
Min. Temperature (Metric) -40°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40° à 300°F
Temperature Range (Metric) -40° à 150°C
Calibrated Sì
Accuracy ±°
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 89 mm