Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale Traceable™ con sensori corti: Da -50° a +70°C (da -58° a +158°F)
Codice prodotto. 11709765 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50 °C a +70 °C
Da -5 ° a +50 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58 ° a +158 °F
Da 23 ° a 122 °F
Non applicabile
Bilancia:
Scala Celsius
Scala Celsius, Scala Fahrenheit
Lunghezza (sistema metrico):
5.7 cm
10.8 cm
10,2 cm
10,8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Bilancia Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11709765 Da -50 °C a +70 °C Non applicabile Scala Celsius 10,2 cm Pezzo
11789755 Da -50 °C a +70 °C Da -58 ° a +158 °F Scala Celsius, Scala Fahrenheit 10,2 cm Pezzo
11759755 Da -5 ° a +50 °C Da 23 ° a 122 °F Scala Celsius, Scala Fahrenheit 10,8 cm Pezzo
11735843 Da -50 °C a +70 °C Da -58 ° a +158 °F Scala Celsius, Scala Fahrenheit 5.7 cm Pezzo
11799735 Da -50 °C a +70 °C Da -58 ° a +158 °F Scala Celsius, Scala Fahrenheit 10.8 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11709765
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ sono ideali per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi.
Visione delle temperature ambiente e della sonda a una distanza di 25 piedi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ sono ideali per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi. Scelta di modelli con diverse funzioni, tra cui la funzione MAX/MIN per registrare la temperatura massima e minima in un determinato periodo di tempo, allarmi visivi e acustici e visualizzazioni multiple delle temperature registrate.
  • Select the correct temperature to use in water baths, refrigerators, incubators and tanks
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™ attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità DNV, ISO 17025, A2LA
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,2 in.
Dimensioni (L x P x A) 4 x 4 x 0,62 in. (10,2 x 10,1 x 1,5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura di soluzioni, bagnomaria, refrigeratori, incubatori e serbatoi
Altezza (sistema imperiale) 0,62 in.
Altezza (sistema metrico) 1.5 cm
Include Montaggio a parete autoadesivo e supporto pieghevole da banco
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3 piedi
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 0,68 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10,2 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 91,44 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 1.7 cm
Materiale Plastica ABS
Risoluzione 0,1°
Peso (sistema imperiale) 0,25 once
Peso (sistema metrico) 7 g
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Non applicabile
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 10.1 cm
Bilancia Scala Celsius