Learn More
Fisherbrand™ Fotometro a doppio range Traceable™
Codice prodotto. 11774266 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Display Dimensione della confezione
11774266 LCD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11774266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    151.81€ / pezzi 1
    Risparmia 15.19€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la misurazione dei lux e foot-candle a un'alta frequenza di campionamento di 0.4 secondi. La visualizzazione della frequenza di aggiornamento è regolabile a 1 o 2 secondi.
Misura sia in lux che in piedi candela con una velocità di campionamento rapida di 0.4 secondi. La velocità di aggiornamento del display è regolabile su 1 o 2 secondi.
  • Misurazioni dei lux: tre intervalli da 0 a 1999, 2000 a 19,990 e 20,000 a 50,000 lux; risoluzione da 1 a 100 lux; accuratezza di ±5% più due cifre
  • Misurazioni foot-candle: tre intervalli da 0 a 199.9; 200 a 1999 e 2000 a 5000 ft-c.; risoluzione da 0.1 a 10 ft-c; accuratezza del ±5% più due cifre
  • Accesso tramite pulsante ai valori più alti, più bassi o alla media delle letture registrate
  • La funzione DATA HOLD “congela” il display mentre l’uscita analogica consente di registrare le letture tramite un registratore
  • Il fotodiodo e il filtro di correzione del colore forniscono le misurazioni per la correzione del coseno e del colore
Order Info
Dimensioni: 6.5 L x 3 P x 1.5 pollici A (16.5 x 7.6 x 3.8 cm). Peso netto: 10 once (283 g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Tipo Fotometro
Precisione (footcandle) ±5% più due cifre
Precisione (lux) ±5% più due cifre
Certificazione/Conformità Il certificato Traceable con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Altezza (sistema metrico) 3.8 cm
Include Fotocellula di 2 pollici di diametro (5.1 cm), cavo da 40 pollici (1 m), batteria alcalina da 9 V e uscita per registratore
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Modello Doppio range
Intervallo (footcandle) Da 0 a 199.9; da 200 a 1999 e da 2000 a 5000 foot candle
Intervallo (lux) Da 0 a 1999; da 2000 a 19,990 e da 20,000 a 50,000 lux
Risoluzione (footcandle) Da 0.1 a 10 foot candle
Risoluzione (lux) Da 1 a 100 lux
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Display LCD