Learn More
Fisherbrand™ Termometro doppio Traceable™ con valori min/max e data/ora, con sonde impermeabili
Codice prodotto. 11789745 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di sonda:
Bottle Probe
Waterproof Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11789745
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria AAA, supporto pieghevole, nastri di fissaggio con Velcro™ e magnetici, custodia in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche, sonde
Visualizza le temperature di due sonde separate in gradi Celsius e Farenheit. Il doppio termometro Fisher Scientific Traceable consente di misurare contemporaneamente la temperatura in un congelatore e in un frigorifero o di misurarla in due zone distinte di uno stesso frigorifero.
Visualizzazione delle temperature di due sonde distinte in gradi Celsius e Farenheit e di data/ora quando si raggiungono le temperature minima/massima. Termometro doppio Fisher Scientific™ Traceable™, per poter inserire una sonda nel congelatore e l'altra nel frigorifero (o per misurare in due aree distinte del frigorifero).
  • La funzione di allarme acustico e visivo indica il momento in cui la temperatura supera due punti di impostazione
  • Allarme programmabile in incrementi di 1°
  • Un micro-cavo lungo 3 piedi (0.9 m) permette la chiusura degli sportelli del frigorifero
  • Gamma: da -50 ° a +70 °C (da -58 ° a +158 °F)
  • Risoluzione: 0.1°
  • Precisione: ±1°C
  • Dimensioni: 3.5 x 1.75 x 1 pollici (8.9 × 4.4 × 2.5 cm)
  • Peso: 3.67 once (104 g)
Order Info
Disponibile con due speciali sonde in flacone o due sonde impermeabili. Sonda sigillata in un flacone in miniatura da 1 x 2.5 pollici con glicole atossico. La sonda impermeabile ha un diametro di 0.25 x 1.25 pollici.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 3.5 x 1.75 x 1 in. (8.9 x 4.4 x 2.5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione a freddo, sostanze chimiche, prodotti farmaceutici
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Include Batteria AAA, supporto pieghevole, strisce in Velcro™ e magnetiche, corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche, sonde per flaconi
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 106.68 cm
Materiale Plastica ABS
Tipo di sonda Bottle Probe
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 3.6 once
Peso (sistema metrico) 100 g
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58° a +158 °F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 4.4 cm