Learn More
Fisherbrand™ Orologio timer elettronico Traceable™: 10 ore
Codice prodotto. 11725873 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
10 ore
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11725873 10 ore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11725873
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria AAA per due anni, retro magnetico
Timer da banco a un canale con una risoluzione di 1 secondo e una precisione di 0.01%
L'orologio timer elettronico Fisher Scientific™ Traceable™ da 10 ore è un timer da banco a un canale con una risoluzione di 1 secondo e una precisione di 0.01%.
  • Richiamo della memoria
  • Tastiera completa
  • Capacità del timer: 10 ore
  • Display: LCD 0.75 in., leggibile a 20 piedi di distanza
  • Orologio/cronometro con indicatori AM/PM
  • Allarme: volume elevato, 1 minuto, silenziabile automaticamente o manualmente
  • Reset della memoria
  • Dimensioni: L 2.54 x P 6.35 x A 7.62 cm (1 × 2.5 × 3 in.)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Timer per conto alla rovescia
Intervallo di tempo 10 ore
Alarms 1 min. acustico/visivo
Accuracy ±0.01%
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Altezza (sistema imperiale) display 0.75 pollici
Altezza (sistema metrico) display 1.9 cm
Peso (sistema imperiale) 2.5 once
Peso (sistema metrico) 71 g
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni generiche di misurazione del tempo
Certificazione/Conformità NIST, ISO 17025