Learn More
Fisherbrand™ Termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™
Codice prodotto. 15550775 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Include missing translation for 'unitSize'
15550775 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15294016 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15204026 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15214026 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15224026 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15234026 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15244026 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15388754 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15500775 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15510775 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
15540775 Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Product Code. 15550775
Spedizione stimata: 12-03-2027
Includes
Cavalletto, Velcro™, bande magnetiche, montaggio a parete, alimentatore CA, batterie e certificato Traceable™ secondo lo standard ISO 17025
Termometro con acquisizione dati per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni d'acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. I termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™ hanno un intervallo di temperatura da -50 a 70 °C e una risoluzione di 0.01 e garantiscono una precisione di ±0.25 °C per l'intero intervallo di temperatura.
Termometro con acquisizione dati Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™, ideali per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni ad acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. Con intervalli di tempo definiti dall'utente.
High-accuracy thermometer has a temperature range of -50 to 70°C and resolution of 0.01°C and maintains an accuracy of ±0.25°C across the entire temperature range.
  • Stores up to ten unique alarm events
  • Meets current CDC requirements for vaccine storage and monitoring
  • Rolling memory structure, maintains most recent 525,600 temperature observations
  • Memory can be cleared on unit after downloading data to USB stick
  • Hassle-free retrieval of data; unit can remain in use while downloading and analyzing data
  • Status indicators: Low battery, memory full, USB data transfer and active alarm state
  • Traceable to NIST for accuracy
  • High-impact, chemical-resistant ABS plastic case measures 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 in.)
  • Datalogging Capacity: 525,600 temperature observations
  • Weight: 5 oz.
Hi/Lo Alarms and Time/Date Stamps
  • Alarm tracking feature stores in memory each alarm event detailing when the alarm state occurred, as well as when the unit returned back to within range
  • Alarm state indicators include visual LEDs, audio alerts, and flashing LCD segments
  • Data for up to ten different alarm events can be retrieved with the most current event viewable on the display
USB Data Transferring
  • New feature allows recorded data (CSV file) to be transferred from thermometer to PC or Mac™ using a USB flash drive (not included)
  • No software is needed for computer interface
  • Each thermometer has a unique ID allowing multiple units to be used in the same location
Data-Logging Features
  • Monitor readings overnight, on weekends, or for any time period with rolling data log
  • User-defined data-logging interval of one observation/minute to one observation/24 hours
  • Memory capacity maintains a year of recorded data when using one-minute intervals and longer when using larger intervals
Bottle Probe Features (Cat. Nos. 15-081-125, -126, -128, 129 do not come with bottle probes)
  • Bottle probes are sealed in a miniature bottle (1 x 2.5 in.) filled with nontoxic glycol
  • Solution is GRAS (generally recognized as safe) by the FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminates concerns about incidental contact with food or drinking water
  • Temperature-buffered bottle sensor eliminates rapid changes when refrigerator door is opened
  • Ideal for use in monitoring storage conditions for vaccines or other important samples
Note: Units are designed to be used with either the provided AC adaptor or with batteries only. Batteries are designed to last for up to six months. If using battery-power only, the AC power adaptor must be plugged in to download any data.
Order Info
Batteria di ricambio: codice catalogo 1111
Certifications
Con certificato Traceable™ ISO 17025
Specifica
Tipo Termometro con acquisizione dati
Tipo di display LCD
Memoria dati 525.600 osservazioni della temperatura
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment
Software Type TraceableLIVE
Descrizione 2 sonde per flacone in plastica
Include Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Interfaccia USB
Tipi di sensore Temperature-Buffered Bottle Sensor
Precisione (Temperatura) ±0,25°C
Risoluzione (umidità relativa) 0,01°
Risoluzione temperatura 0,01°
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58° to +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50,00° a 70,00°C (da -58,00° a 158,00°F)
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 10 ft. (Cable)