Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Expanded-Range Thermometer
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
95.09€ - 110.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensioni (L x P x A) | 5 x 3 x 1 in. (12.7 x 7.6 x 2.5 cm) |
Da utilizzare con (applicazione) | Lab, plant and field use |
Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
Altezza (sistema metrico) | 2.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Bilancia | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Bilancia | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12511546
|
Fisherbrand™
|
Celsius | -40°C to +1200°C |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15283976
|
Fisherbrand™
|
Fahrenheit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
- Range of Celsius model is -40° to +1200°C, range of Fahrenheit model is -40° to +2000°F
- Resolution: 1°
- Typical meter-only accuracy is ±(1°C + 1%) from 0 to 750°C
- Two probes allow simultaneous monitoring of two tests
- Three-position switch indicates probe 1, probe 2 or OFF
Order Info
Dimensions (L x W x H): 5 x 3 x 1 in. (12.7 x 7.6 x 2.5 cm). Probe cable length: 15-077-10, -11: 4 ft. (1.2 m); 15-077-13: 32 ft. (10 m).
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Lab, plant and field use | |
2.5 cm | |
121.92 cm | |
1°C | |
113 g | |
5 in. | |
7.6 cm |
5 x 3 x 1 in. (12.7 x 7.6 x 2.5 cm) | |
1 in. | |
48 in. | |
Type K Thermocouple | |
4 oz. | |
3 in. | |
±1°C |