Learn More
Fisherbrand™ Timer con conto alla rovescia e cifre molto grandi Traceable™
Codice prodotto. 15204016 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Display:
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Display Dimensione della confezione
15204016 Digitale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15204016
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Includes
Certificato Traceable, batteria, supporto di fissaggio a quattro punti, clip, supporto da tavolo a cavalletto e retro magnetico
L'ampio display è visibile da 60 piedi di distanza.
Le cifre alte 1.5 in. consentono di vedere il display di questo timer a una distanza di 60 piedi (18.3 m). Il timer con conteggio decrementale a cifre giganti Traceable™ Fisher Scientific™ è dotato di funzionamento a tre tasti molto affidabile che rende facili da programmare le impostazioni di conteggio decrementale con incrementi di un secondo.
  • Conteggio decrementale e allarmi su canale singolo per facilità d'uso
  • Conteggi incrementali a partire dall'allarme per indicare il tempo trascorso dall'attivazione dell'allarme
  • Conteggi incrementali in modalità cronometro
  • Memoria automatica Bounceback™ per temporizzazioni ripetitive
Caratteristiche tecniche
  • Risoluzione: impostabile al secondo con risoluzione di un secondo
  • Precisione: 0.01%
  • L × P × A: 2.75 × 3.13 × 1 in. (6.99 × 9.74 × 2.54 cm)
  • Peso: 78 G (2.75 once)
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo 99 min. 59 sec.
Alarms Audible
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display Digitale
Tipo di batteria (1) AAA Alkaline
Dimensioni (L x P x A) 2,75 x 3,13 x 1 in. (6,99 x 9,74 x 2,54 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6,99 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3,13 in.
Larghezza (sistema metrico) 9,74 cm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema imperiale) display 1,5 in.
Altezza (sistema metrico) 2,54 cm
Altezza (sistema metrico) display 3,81 cm
Peso (sistema imperiale) 2,75 once
Peso (sistema metrico) 78 g
Include Certificato Traceable, batteria, supporto di fissaggio a quattro punti, fascetta, supporto da tavolo a cavalletto e retro magnetico
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST