Learn More
Fisherbrand™ Timer con allarme a cifre grandi Traceable™ con avviso tramite LED lampeggiante
Codice prodotto. 11739795 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11739795 99 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11739795
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La spia verde singola lampeggia ogni 10 secondi in modalità conteggio decrementale; quando si raggiunge lo zero la spia rossa lampeggia e l'allarme emette un segnale acustico
Fisher Scientific™ Traceable™ Flashing LED Alert Big-Digit Alarm Timer offers a massive, 1-inch-high display that permits viewing from across the lab. Unique green light flashes every 10 seconds while in countdown mode; red light flashes when zero has been reached when the alarm is sounding.
  • LED lampeggiante
  • Memoria programmabile -- è possibile memorizzare in qualsiasi momento fino a 3 memorie
  • Volume allarme regolabile
  • Utilizza qualsiasi tempo di conto alla rovescia, da 99 minuti, 59 secondi a 1 secondo
  • Al raggiungimento dello zero, il timer inizia a cronometrare il tempo trascorso dall'allarme
  • In modalità conto alla rovescia, ogni 10 secondi lampeggia una luce verde singola; una volta raggiunto lo zero lampeggia invece una luce rossa mentre suona l'allarme
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST.
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo 99 min. 59 sec.
Alarms Visivi con volume allarme regolabile
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display LED
Dimensioni (L x P x A) 3.5 x 2.25 x 0.63 pollici (8.9 x 5.71 x 1.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,25 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.71 cm
Altezza (sistema imperiale) 0,63 in.
Altezza (sistema metrico) 1.6 cm
Peso (sistema imperiale) 2,5 once
Peso (sistema metrico) 71 g
Include Due batterie alcaline AAA, certificato Traceable
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST