Learn More
Fisherbrand™ Timer a doppio canale a cifre grandi Traceable™ con LED lampeggiante
Codice prodotto. 11749795 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 hr. 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11749795 99 hr. 59 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11749795
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria, retro magnetico, supporto pieghevole/clip, apertura per cordino, certificato Traceable™.
Per cronometrare due attività diverse contemporaneamente
Per cronometrare due attività diverse contemporaneamente. Il timer a doppio canale a cifre grandi Fisher Scientific™ Traceable™ con LED lampeggiante è dotato di un ampio display LCD da 0.63 in. con cifre visibili da una distanza di 20 piedi.
  • Tempo di conteggio separato per canale: 99 ore 59 min. 59 sec. fino a 1 sec.
  • Ogni canale presenta un allarme distinto e un indicatore visivo che si attivano al raggiungimento dello zero
  • Durante il conto alla rovescia lampeggia una luce verde; la luce diventa rossa una volta raggiunto lo zero e quando suona l'allarme
  • L'allarme è regolabile su tre impostazioni: alto, basso e muto (silenzioso)
  • L'allarme può essere spento o si silenzia automaticamente dopo 1 min.
  • Per cronometraggi ripetuti, la memoria del chip del microcomputer consente due conteggi alla rovescia
  • Per cronometraggi normali, la memoria ricorda l'ultimo conteggio alla rovescia impostato
  • Retro magnetico, cavalletto ribaltabile e foro per cordino per posizionare il timer con facilità
  • Precisione: 0.01%
  • Risoluzione: 1 sec.
  • Compliance
    Tracciabile agli standard definiti dal NIST™ (Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia); certificato Traceable™ con numero di serie individuale rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA
    Specifica
    Product Type Handheld/Benchtop Timer
    Intervallo di tempo 99 hr. 59 min. 59 sec.
    Alarms Acustici e visivi
    Accuracy 0,01%
    Risoluzione 1 sec.
    Display LED
    Dimensioni (L x P x A) 3.5 x 0.63 x 3 pollici (8.9 x 1.6 x 7.6 cm)
    Lunghezza (sistema imperiale) 3,5 in.
    Lunghezza (sistema metrico) 8.9 cm
    Larghezza (sistema imperiale) 0,63 in.
    Larghezza (sistema metrico) 1.6 cm
    Altezza (sistema imperiale) 3 in.
    Altezza (sistema imperiale) display 0,62 in.
    Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
    Altezza (sistema metrico) display 1.57 cm
    Peso (sistema imperiale) 3 once
    Peso (sistema metrico) 85 g
    Include Due batterie alcaline “AAA”
    Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST