Learn More
Fisherbrand™ Timer con cifre formato gigante Traceable™
Codice prodotto. 11765863 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11765863 99 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11765863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.30€
    20.97€ / pezzi 1
    Risparmia 3.33€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Supporto da tavolo, retro magnetico, batteria
Il display digitale consente una visione nitida da 40 piedi di distanza.
View giant size digits from across the lab
  • Cronometro fino a 99 minuti, 59 secondi
  • Regolabile a un secondo, con una risoluzione di un secondo
  • Precisione del timer: 0.01%
  • Conto alla rovescia e allarmi su canale singolo per facilitarne l’uso
  • Il funzionamento intuitivo tramite tre pulsanti elimina la necessità di leggere le istruzioni
Order Info
Dimensioni: 3.3 L x 3 A x 0.5 pollici P (8.5 x 7.6 x 1.3 cm); Peso: 2.75 once (78 g)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Product Type Timer Giant-Digit™
Intervallo di tempo 99 min. 59 sec.
Alarms Audible
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display Digitale
Dimensioni (L x P x A) 3.3 x 0.5 x 3 pollici (8.5 x 1.3 x 7.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3,3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 pollici
Larghezza (sistema metrico) 1.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Peso (sistema imperiale) 2,75 once
Peso (sistema metrico) 78 g
Include Cavalletto da banco, retro magnetico, batteria
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST