Learn More
Fisherbrand™ Timer portatili Traceable™ con clip portachiavi
Codice prodotto. 11755873 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
19 ore 59 min.
Da 100 ore a 1 sec.
Da 20 ore a 1 min.
Accuracy:
0.0001
5e-005
Alarms:
1 min.
20 sec.
Dimensioni (L x P x A):
0.25 x 1 x 1.75 in.
0.25 x 1 x 1.75 pollici (0.63 x 2.54 x 0.63 cm)
1.5 x 2 x 0.75 pollici (3.81 x 5.08 x 0.83 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Accuracy Alarms Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11755873 Da 100 ore a 1 sec. 5e-005 1 min. 0.25 x 1 x 1.75 pollici (0.63 x 2.54 x 0.63 cm) Pezzo
11749805 19 ore 59 min. 0.0001 20 sec. 0.25 x 1 x 1.75 in. Pezzo
11769805 Da 20 ore a 1 min. 0.0001 1 min. 1.5 x 2 x 0.75 pollici (3.81 x 5.08 x 0.83 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11755873
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per applicazioni cronometriche generiche.
Fisher Scientific™ Traceable™ Handheld Timers with Key-Ring Clip are good for general-purpose timing applications. One channel, countdown/countup; single-line display.
  • Rugged ABS plastic case
  • Traceable to NIST™ standards
  • Accuracy: 0.01%
  • Time-out mode (Cat Nos. 06-662, 06-662-25 and -11)
  • Cat. No. 06-662-11 offers choice of AM/PM or military time
Certifications
E' fornito un certificato per attestare la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Product Type Timer digitale
Intervallo di tempo Da 100 ore a 1 sec.
Alarms 1 min.
Accuracy 5e-005
Risoluzione 1 min.
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento
Dimensioni (L x P x A) 0.25 x 1 x 1.75 pollici (0.63 x 2.54 x 0.63 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.63 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1 pollici
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 0.63 cm
Altezza (sistema metrico) display 0.63 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 oz.
Peso (sistema metrico) 14.17 g
Include Batteria, corpo in plastica ABS
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni generiche di misurazione del tempo