Learn More
Fisherbrand™ Timer portatili Traceable™ con richiamo memoria
Codice prodotto. 11745873 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 min. 59 sec.
Da 24 ore a 1 sec.
Peso (sistema metrico):
<28,34 g
34,01 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Peso (sistema metrico) unitSize
11745873 99 min. 59 sec. 34,01 g Pezzo
11802552 Da 24 ore a 1 sec. <28,34 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11745873
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
06-662-26 comes with a 2-year silver oxide battery; 06-662-52, a 1-year silver oxide battery.
Per applicazioni cronometriche generiche.
Timer portatili Fisher Scientific™ Traceable™ con clip portachiavi, ideali per applicazioni generiche di misurazione del tempo. Un canale, conto alla rovescia/progressivo; display a riga singola.
  • Rugged ABS plastic case
  • Traceable to NIST™ standards
  • Accuracy: 0.01%
  • Resolution: 1 sec.
  • Memory recall
  • 06-662-26 has magnetic back with Velcro™ strips for mounting
Cat No.: 06-662-52
  • Memory never changes until you reprogram it
  • Instant replay timing for repetitive tests
  • Comes with 36 in. lanyard
Certifications
E' fornito un certificato per attestare la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Product Type Timer portatile
Intervallo di tempo 99 min. 59 sec.
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento
Dimensioni (L x P x A) 1,27 x 4,59 x 8,89 cm (0,5 x 1,81 x 3,5 poll.)
Lunghezza (sistema imperiale) 0,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1,27 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1,81 poll.
Larghezza (sistema metrico) 4,59 cm
Altezza (sistema imperiale) 3,5 poll.
Altezza (sistema imperiale) display 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 8,89 cm
Altezza (sistema metrico) display 0,93 cm
Peso (sistema imperiale) 1,2 oz.
Peso (sistema metrico) 34,01 g
Include Retro magnetico con nastri di fissaggio con Velcro™, orologio, cronometro, batteria all’ossido di argento della durata di 2 anni;
Certificazione/Conformità NIST