Includes
For general-purpose timing applications.
Timer portatili Fisher Scientific™ Traceable™ con clip portachiavi, ideali per applicazioni generiche di misurazione del tempo. Un canale, conto alla rovescia/progressivo; display a riga singola.
- Rugged ABS plastic case
- Traceable to NIST™ standards
- Accuracy: 0.01%
- Resolution: 1 sec.
- Memory recall
- 06-662-26 has magnetic back with Velcro™ strips for mounting
- Memory never changes until you reprogram it
- Instant replay timing for repetitive tests
- Comes with 36 in. lanyard
Certifications
E' fornito un certificato per attestare la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer con cordino |
| Intervallo di tempo | Da 24 ore a 1 sec. |
| Alarms | 1 min. |
| Accuracy | 0,01% |
| Risoluzione | 1 sec. |
| Display | LCD |
| Tipo di batteria | Ossido di argento |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2,44 poll. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6,19 cm |
| Altezza (sistema imperiale) display | 0.37 in. |
| Vedi altri risultati |