Learn More
Fisherbrand™ Anemometro a filo caldo/Termometro Traceable™
Codice prodotto. 11714206 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Case Material:
Plastic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Case Material Dimensione della confezione
11714206 Plastic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11714206
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per camere sterili e test ambientali
Traceable™ Hot Wire Anemometer/Thermometer is ideal for cleanrooms and environmental tests.
  • Il termistore con microsfere in vetro offre maggiore precisione a velocità di flussi d'aria ridotte
  • Elimina gli errori di attrito causati dalle palette rotanti negli anemometri tradizionali
  • Precisione ±1% a fondo scala più 1 cifra
  • Visualizzazione della temperatura selezionabile in °C o °F; intervallo di temperatura da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) con una risoluzione di 0.1 °C o °F e un'accuratezza di ±0.8 °C (1.5 °F)
  • L'uscita seriale RS-232 consente di collegare il misuratore a qualsiasi computer compatibile IBM™ o datalogger
  • Le informazioni possono essere importate in un database esistente e, con il sistema di acquisizione dati accessorio, acquisite, visualizzate sul monitor e salvate.†
  • La funzione di memoria richiama i valori massimi e minimi e il tasto HOLD congela la visualizzazione per letture successive
  • Misurazione della velocità del flusso d'aria in cinque intervalli: da 0.2 a 20 mps con una risoluzione di 0.1 mps
  • da 0.7 a 72 kph con una risoluzione di 0.1 kph
  • da 40 a 3940 fpm con una risoluzione di 1 fpm
  • da 0.5 a 44.7 mph con una risoluzione di 0.1 mph
  • da 0.4 a 38.8 nodi con una risoluzione di 0.1 nodi
Order Info
L’unità misura 7 L x 3 P x 1.25 pollici A (17.8 x 7.6 x 3.2cm); pesa 9.50 once (269g). Gli accessori disponibili comprendono il sistema di registrazione dati DAS-4 (06-662-72) e il sistema di acquisizione dati DAS-3 (11-661-22).
† L'unità è dotata di un programma campione che consente di memorizzare 100 letture; è necessario il sistema di acquisizione dati DAS-3™ o il sistema di registrazione dati DAS-4™ per trasferire queste letture a un file di computer
Specifica
Tipo Termometro/Anemometro a filo caldo
Accuracy ±1% scala completa più 1 cifra
Case Material Plastic
Tipo di gas Air
Certificazione/Conformità Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Dimensioni (L x P x A) 7 x 3 x 1.25 pollici (17.8 x 7.6 x 3.2 cm)
Altezza (sistema imperiale) 1,25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Temperatura (sistema metrico) Da 0° a 50°C
Peso (sistema imperiale) 9,5 once
Peso (sistema metrico) 269 g
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.